Print…
VWR® PUREImage, Blocos de notas para salas limpas
Fornecedor: VWR Collection
818-0126EA 218 EUR
818-0126 818-0127 818-0128
VWR® PUREImage, Blocos de notas para salas limpas
Blocos de notas
Estes blocos de notas contêm papel VWR® PUREImage, isento de látex, e têm uma capa translúcida. Concebidos para uso em salas limpas e ambientes críticos, em que a contaminação de partículas ou extraíveis é crítica.
  • Produzidos segundo a nova tecnologia de união das folhas, sem látex
  • Pautados em todas as páginas
  • Embalados com embalagem dupla, em ambiente de Classe 100
Formato: A4, A5, A6, 100 páginas (50 folhas).