Print…
VWR®, Livros de Registo de Laboratório
Fornecedor: VWR Collection
818-0102EA 47 EUR
818-0102 818-0103 818-0104 818-0105 818-0106 818-0107
VWR®, Livros de Registo de Laboratório
Blocos de notas
Capa em imitação de pele, revestida, para uma maior durabilidade em ambientes de laboratório. Papel sem ácido preparado para arquivo (90 g/m²) Utilizados para registar dados relativos a: equipamento de laboratório, temperatura, calibração de balanças, reagentes, cuidado de animais de laboratório e recepção de amostras.
  • Todas as páginas para registo têm cabeçalhos específicos para cada coluna, para facilitar o registo dos dados
  • Páginas cosidas por secções, com argolas, para que o livro fique completamente aberto
  • Impermeáveis e resistentes
Todos os livros são produzidos de acordo com as directrizes das GLP, GMP e GCP.
Certificações: Todos os livros são produzidos de acordo com as directrizes das GLP, GMP e GCP.