Print…
VWR®, Blocos de notas para laboratório
Fornecedor: VWR Collection
818-0074EA 69.2 EUR
818-0074 818-0075 818-0076 818-0077 818-0078 818-0079 818-0080 818-0081 818-0082 818-0083 818-0084 818-0085 818-0086 818-0087 818-0088 818-0089 818-0090 818-0091 818-0092 818-0093 818-0094 818-0095 818-0096 818-0097 818-0098 818-0099 818-0068 818-0069 818-0070 818-0071 818-0072 818-0073 818-0112 818-0113 818-0114 818-0115 818-0282 818-0283
VWR®, Blocos de notas para laboratório
Blocos de notas
Imitation leather cover with coating, for durability in laboratory environments. Acid-free, archive safe paper (90 gsm). Includes laboratory notebook guidelines page, table of contents and user data page. Available in different language formats: English only, English-French, English-German, English-Spanish and English-Italian.
  • As páginas estão cosidas por secções, com argolas, para que o bloco fique completamente aberto
  • Formato científico com quadrícula de 5 mm, ou pautado, com campo para inscrição da data e para rubricas
  • Impermeáveis
Formato: A4 (21×29,7 cm) ou A5 (14,8×21 cm). Os blocos A4 estão disponíveis em três tamanhos: 72, 120 e 216 páginas. Formato A5 disponível com 96 páginas.
Cor: azul
Todos os blocos são produzidos de acordo com as directrizes das GLP, GMP e GCP.