Print…
Suportes para tubos de ensaio
Fornecedor: KARTELL
1175 1177 1179
212-6201EA 9.2 EUR
212-6201 212-6202 212-6203
Suportes para tubos de ensaio
Suportes/Racks Tube Racks
De PS, expandido, branco.
  • Boa resistência a produtos químicos
  • Resistentes ao calor até 71 °C
  • Extremamente leves, empilháveis, com reentrâncias para os dedos para facilitar o manuseamento
Ideal para grandes quantidades de tubos de amostras e de ensaio. As reentrâncias são suficientemente profundas para manter os tubos firmes e na vertical. A ref.ª 212-6201 é especialmente indicada para acomodar microtubos de 1,5 ml.