Print…
Colheres de amostragem
Fornecedor: BURKLE
5320-0150 5320-0180 5320-0210 5320-0300 5320-0400 5320-0500
300-0019EA 7 EUR
300-0019 BURK5320-0180 300-0020 BURK5320-0300 300-0021 BURK5320-0500
Colheres de amostragem
Colheres
De aço inoxidável AISI 304 (1.4301). Esta colher tem uma forma especial que permite o alcance de quase todos os cantos em recipientes e impede o derrame das amostras.
  • Para retirar pequenas quantidade de amostra
  • Resistente a uma ampla gama de produtos químicos (excepto contra ácidos e bases)