Print…
Colheres de amostragem, estéreis, Sterileware®, SP Bel-Art
Fornecedor: Bel-Art Products, a Part of SP
H369400000 H369420000 H369460000 H369440000 H369420010 H369440010 H369460010
231-0015EA 452 EUR
231-0015 231-2423 231-2425 231-0418 231-0599 231-0600 231-0638
Colheres de amostragem, estéreis, Sterileware®, SP Bel-Art
Colheres
De PS, branco. Concebidas para a recolha de pequenas quantidades de material de amostra.
  • Para pó, granulados e líquidos
  • A pega longa permite acesso fácil a áreas confinadas e minimiza o risco de contacto pessoal com as amostras
  • Fornecidas esterilizadas e embaladas individualmente
Embalagem: Individually packed, lot stamped for accurate lot tracing, and shipped with a certificate of processing for sterilisation.