Print…
Toalhete de limpeza de lentes, grau 105, Whatman™
Fornecedor: Whatman products (Cytiva)
2105-862 2105-918 2105-841
111-5001EA 88.49 EUR
111-5001 111-5002 111-5000
Toalhete de limpeza de lentes, grau 105, Whatman™
Toalhetes Toalhetes e toalhas descartáveis Lens Papers
Estes toalhetes de limpeza são adequados para utilização com lentes e qualquer outro tipo de superfícies ópticas de vidro, quartzo ou plástico.
  • Superfície macia
  • Resistentes e altamente absorventes
  • Toalhete quimicamente puro, sem silicones ou outros aditivos
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable