Print…
Óculos de protecção, Millennia™ Sport
Fornecedor: Honeywell Safety
1005985 1005987
111-3583EA 9.2 EUR
111-3583 111-1609
Óculos de protecção, Millennia™ Sport
Óculos
Características de desempenho e conforto idênticas às dos óculos Pulsafe Millennia™ Classic, com uma armação mais fina e um design mais desportivo.
  • Cordão Flexicord ajustável, para maior segurança
  • Protecção para sobrancelhas transparente, para melhor visão e maior conforto
  • Hastes de nylon com curvatura ergonómica e elevada resistência ao impacto, para acomodar mais confortavelmente capacetes
Peso: 27 g
Weight: 27 g
EN 166, EN 170, EN 172; 1FT
Certificações: EN 166, EN 170, EN 172; 1FT