Print…
Óculos e viseiras de bloqueio de UV
Fornecedor: UVP ULTRA VIOLET PRODUCTS
98-0002-01 98-0002-02
730-1033EA 39.1 EUR
730-1033 730-1034
Óculos e viseiras de bloqueio de UV
Óculos
Protecção ocular e facial para aplicações que envolvam fontes de ultravioletas de onda curta. Disponíveis em três estilos.
  • Os óculos são feitos de PC resistente a impactos; a sua concepção com protecção superior e lateral protege totalmente contra os UV
  • Os óculos de protecção são feitos de um plástico especialmente formulado, e têm uma cercadura de borracha flexível que se ajusta confortavelmente à cara, permitindo uma ventilação indirecta
  • Podem ser colocados sobre a maior parte dos óculos graduados
ANSI-Z87.1 1986
Certificações: ANSI-Z87.1 1986