Print…
Óculos de protecção, Silium
Fornecedor: Bollé Safety
SILPSI SILPSF
111-0121EA 15.9 EUR
111-0121 111-1646
Óculos de protecção, Silium
Óculos
Estes óculos finos, de design atraente, têm uma armação metálica, isenta de níquel, e uma lente curva.
  • As hastes flexíveis têm uma flexibilidade de 160%, e estão equipadas com protecções almofadadas confortáveis
  • Peças flexíveis no apoio nasal para um conforto extra
Peso: 34 g
EN 166, EN 170
Certificações: EN 166, EN 170