Print…
Óculos de protecção, uvex super G
Fornecedor: UVEX
9172.265 9172.110 9172.085 9172.210
111-8062EA 36.6 EUR
111-8062 111-8063 111-1221 111-0463
Óculos de protecção, uvex super G
Óculos
Estes óculos de polímetro ultraleve, de tecnologia avançada, têm hastes suaves e flexíveis. Os Super G garantem um ajuste confortável e sem pressão que evita o cansaço na utilização.
  • Lentes extremamente finas e de elevada resistência
  • Alta flexibilidade e resistência elevada
  • A forma aerodinâmica permite reduzir ao máximo o embaciamento
  • Transição suave de material, nas extremidades das hastes
Peso: 18 g
EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2,5); 1F
Certificações: EN 166-168, EN 170; (EN 172: Anti-UV 5-2.5); 1F