Print…
Óculos de protecção, Millennia™ Classic
Fornecedor: Honeywell Safety
1002783 1000005 1000003 1000002 1000001 1000006 1000009 1000004 1002781 1002782 1006405
111-1228EA 11.2 EUR
111-1228 111-8302 111-8303 111-8304 111-8305 111-8306 111-8308 111-2294 111-0729 111-0730 111-0734
Óculos de protecção, Millennia™ Classic
Óculos
Óculos de protecção confortáveis, com excelentes qualidades ópticas, para a máxima protecção.
  • Hastes direitas, sem ajustes necessários
  • Apoio nasal confortável, universal
  • Lentes facilmente substituíveis
  • Cordão Flexicord ajustável, para maior segurança e conveniência
Peso: 32 g
EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F
Certificações: EN 166, EN 170, EN 171, EN 172 (*); 1F