Print…
Óculos de protecção, uvex skylite
Fornecedor: UVEX
9174.065 9174.066 9174.095
111-8262EA 22.4 EUR
111-8262 111-8261 111-8263
Óculos de protecção, uvex skylite
Óculos
Óculos de segurança de lente única com lentes transparentes ou cinzentas que oferecem uma melhor proteção contra a radiação UV.
  • Protecções laterais foscas, antiofuscantes
  • Ângulo da lente ajustável
  • Revestimento anti-riscos
Peso: 26 g
Certificações: EN 166-168, EN 170/172; 1F