Print…
Recipientes cilíndricos, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
242050109 242050306 242050503 242051002 242052101 242053209
216-3360EA 62.6 EUR
216-3360 216-3361 216-3362 216-3363 216-3364 216-3365
Recipientes cilíndricos, DURAN®
Frascos e caixas de coloração Frascos de amostra
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo uma resistência relativamente elevada às variações de temperatura
A tampa tem uma pega polida, para facilitar o manuseamento.