Print…
Micro double spatulas
Fornecedor: BOCHEM
3053 3047 3046 3057
231-1278EA 50.3 EUR
231-1278 231-1274 231-1273 231-1279
Micro double spatulas
Espátulas
Nickel. Espátula multiusos para um vasto leque de utilizações.
  • Com pega cilíndrica, uma extremidade plana e outra arredondada
  • Forma recta
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Boa resistência química