Print…
Espátulas, micro
Fornecedor: RSG
531.004 531.003 530.003 530.002
231-0234EA 61.3 EUR
231-0234 RSGA531.003 231-0232 231-0231
Espátulas, micro
Espátulas
De aço inoxidável 18/10, antimagnética.
  • Microespátulas com cabo hexagonal
  • Resistentes a produtos químicos e ao calor
  • Possibilidade de escolha de lâmina de 2, 3 ou 4 mm de largura