Print…
Espátula colher
Fornecedor: BOCHEM
3470 3471 3472 3473 3474 3475
231-0184EA 10.6 EUR
231-0184 231-0476 231-0477 231-0478 231-0479 231-0185
Espátula colher
Espátulas
De aço inoxidável ¹⁸/₁₀, antimagnética. Colher multiusos para um vasto leque de utilizações.
  • Round handle
  • Excellent thermal resistance, autoclavable
  • Good chemical resistance
  • Quick and easy to clean