Print…
Espátula microcolher
Fornecedor: RSG
025.210 627.210 627.185 627.150 025.400 025.185 025.100 025.150 025.300
231-0446EA 26.9 EUR
231-0446 231-0471 231-0470 231-0469 231-0458 231-0191 231-0445 231-0190 231-0457
Espátula microcolher
Espátulas
De aço inoxidável 18/10, antimagnético.
  • Com uma microcolher numa extremidade e uma microespátula na outra
  • Excelente resistência química
  • Excelente resistência térmica
  • Superfícies lisas para limpeza fácil e rápida