Print…
Espátulas, extremidade em colher
Fornecedor: KARTELL
593 596
231-2414EA 26.3 EUR
231-2414 231-2413
Espátulas, extremidade em colher
Espátulas
De poliamida, reforçada com fibra de vidro, vermelha.
  • Boa resistência química
  • Resistência ao calor até 100 °C (até 180 °C por breves períodos)
  • Robustas, flexíveis
Certificações: DIN 12890