Print…
Espátulas, duplas
Fornecedor: KARTELL
594 595
231-2411EA 18.6 EUR
231-2411 231-2412
Espátulas, duplas
Espátulas
De poliamida, reforçada com fibra de vidro, vermelha.
  • Boa resistência química
  • Resistência ao calor até 100 °C (até 180 °C por breves períodos)
  • Robustas, flexíveis
Certificações: DIN 12890