Print…
Espátulas, pó
Fornecedor: BOCHEM
3300 3302 3303 3304 3306 3307 3301 3305
231-1057EA 4.7 EUR
231-1057 231-1058 231-1059 231-2188 231-2187 231-2189 231-2244 231-0560
Espátulas, pó
Espátulas
Aço inoxidável 18/10, antimagnético. Com cabo redondo, uma ponta plana e outra em forma de concha, em forma de espátula arredondada.
  • Forma direita
  • Muito boa resistência térmica, autoclaváveis
  • Boa resistência química