Print…
Gene Frame® para PCR in situ
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0576 AB-0577 AB-0578
732-4824EA 146 EUR
732-4824 732-4825 732-4826
Gene Frame® para PCR in situ
Lâminas e lamelas Lâminas para Microarray
Para hibridação e amplificação in situ. Concebido para utilização com lâminas standard de microscópio.
  • A selagem estanque ao gás impede a perda de reagente devido a evaporação
  • Apto a suportar temperaturas até 97 °C
  • Possibilidade de remoção simultânea da armação e da capa protectora, sem deixar resíduos
Fornecimento: Com 100 capas protectoras.