Print…
Coadores de células Falcon®
Fornecedor: Corning
352340 352350 352360
734-0002EA 102.8 EUR
734-0002 734-0003 734-0004
Coadores de células Falcon®
Coadores de células
Uma forma fácil e imediata de obter constantemente uma suspensão de célula única mais uniforme. Fabricados em malha de nylon resistente e disponíveis com poros de 40, 70 ou 100 µm, espaçados uniformemente para um excelente desempenho numa grande variedade de aplicações. Uma alternativa à filtração com gaze, mais rápida e mais fácil, para procedimentos que envolvam a dissociação de células a partir de grupos de células ou de tecido primário.
  • Moldados, com armação de PP codificada com cores e com lingueta, para um manuseamento mais fácil
  • Ajustam-se perfeitamente ao tubo cónico Falcon® de 50 ml ou a outro tubo de tamanho similar
  • Esterilizados por raios gama e disponíveis em embalagens individuais de abertura fácil
  • O rebordo ampliado do coador permite um manuseamento asséptico com pinça
Informações de encomenda: Packaged individually in bags.