Print…
Películas vedantes, autoadesivas
Fornecedor: Brand
701372 701374
391-0701EA 69.3 EUR
391-0701 391-0702
Películas vedantes, autoadesivas
Vedantes Selos de microplaca
A película branca refletora de luz feita de vinil deve ser utilizada em medições de luminescência. Gama de temperaturas: −40 a +80 °C.