Print…
Película adesiva PCR e folha vedante
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
AB-0558 AB-0626
732-4819EA 160 EUR
732-4819 732-4838
Película adesiva PCR e folha vedante
Vedantes Selos de microplaca
Película de poliéster transparente, folha de alumínio. Recomendado para utilização em PCR, em conjunto com um termociclador que disponha de uma tampa de rosca ou de encaixe.
  • O adesivo forte impede a evaporação durante a ciclagem térmica ou o armazenamento de amostras
  • Película transparente para aplicações de fluorescência
  • Não deixa resíduos de cola na placa, após remoção do vedante
  • Gama de temperaturas: para a película −20 a +120 °C; para a folha −80 a +150 °C