Print…
Vedantes para seladora a quente automática de microplacas, ALPS™ 3000
Fornecedor: THERMO MATRIX TECHNOLOGIES
AB-3559 AB-3720 AB-3738 AB-3739 AB-3797 AB-3799
732-0842EA 1835 EUR
732-0842 732-0843 732-0844 732-0845 732-0846 732-0847
Vedantes para seladora a quente automática de microplacas, ALPS™ 3000
Vedantes Selos de microplaca
Thermo-Seal
Características: Folha laminada; vedante muito resistente que só pode ser retirado com um removedor de folha; pode ser perfurada com uma única ponta de pipeta ou placa perfurada; boa resistência aos solventes; recomendada para utilização com DMSO
Material compatível da placa: PP
Condições de selagem: De 1,5 a 2,5 segundos a 165 a 170 °C
Gama de integridade da selagem: −80 a +120 °C
Aplicações: Armazenamento a longo prazo incluindo o armazenamento a baixas temperaturas; transporte e aplicações com temperaturas elevadas como, por exemplo, PCR, incluindo a utilização em termocicladores e banhos-maria
Easy Pierce
Características: Material da folha de fácil perfuração; o papel de abertura fácil é manualmente destacável; o segundo vedante pode ser aplicado sobre o vedante existente; recomendado para utilização com DMSO
Material compatível da placa: De PP, PE
Condições de selagem: De 0,5 a 3,0 segundos a temperaturas entre 165 e 175 °C
Gama de integridade da selagem: De −80 a +80 °C e até 120 °C com pressão da tampa do ciclador
Aplicações: Indicadas para formatos de 384 poços em que a perfuração é um método útil para recuperar amostras; a segunda selagem pode ser aplicada sobre a selagem existente; indicadas para PCR com termocicladores de tampa de rosca
Easy Pierce 20 µm
Características: Material fino da folha de perfuração fácil; o papel de abertura fácil é manualmente destacável; boa resistência aos solventes; recomendado para utilização com DMSO
Material compatível da placa: De PP, PE
Condições de selagem: De 0,5 a 2,0 segundos a temperaturas entre 165 e 175 °C
Gama de integridade da selagem: De −80 a +80 °C e até 120 °C com pressão da tampa do ciclador
Aplicações: Indicadas para formatos de 384 poços em que perfuração é um método útil para recuperar amostras; indicadas para PCR com termocicladores de tampa de rosca
Clear Seal
Características: Material de polímero fino; perfurável; selagem em camadas de abertura fácil; boa clareza ótica; oferece alguma resistência aos solventes
Material compatível da placa: De PP, PS, PE
Condições de selagem: 1,5 segundos a 170 °C
Gama de integridade da selagem: De −80 a +80 °C e até 120 °C com pressão da tampa do ciclador
Aplicações: Adequado para aplicações colorimétricas e de fluorescência; indicado para aplicações de PCR com tampa aquecida de rosca ou de encaixe; apenas termocicladores
Clear Seal Diamond
Características: Material de polímero fino; selagem de abertura fácil; boa clareza ótica; oferece alguma resistência aos solventes
Material compatível da placa: De PP, PS, PE, COC
Condições de selagem: 1,5 a 3,0 segundos a 170 °C
Gama de integridade da selagem: −80 a +120 °C
Aplicações: Ideal para aplicações colorimétricas e de fluorescência; indicado para aplicações de PCR apenas com termocicladores de tampa aquecida de rosca ou de encaixe