Print…
Película vedante, reflectora, para placas PCR, Axygen®
Fornecedor: Corning
PCR-AS-200 PCR-AS-600
732-7505EA 134.33 EUR
732-7505 732-1472
Película vedante, reflectora, para placas PCR, Axygen®
Vedantes Selos de microplaca
Esta película de alumínio reflectora é ideal para vedar placas com amostras sensíveis à luz. Quando usada em conjunto com um tapete de compressão, oferece boa selagem durante o processo de ciclagem térmica. Proporciona também uma excelente vedação, quando usada com outras microplacas de poliestireno e polipropileno.
  • Proporciona uma selagem excepcional para condições sujeitas a um intervalo de temperaturas muito grande, entre −80 e +104 °C
  • Perfurável, para permitir a recuperação directa da amostra sem necessidade de descolar a película
  • O material aderente está patenteado, é inerte e resistente ao DMSO