Print…
Película vedante para microplacas PCR, Axygen® CyclerSeal
Fornecedor: Corning
PCR-TS PCR-TS-900
732-7508EA 66.38 EUR
732-7508 732-1381
Película vedante para microplacas PCR, Axygen® CyclerSeal
Vedantes Selos de microplaca
Protege as amostras durante o transporte e o armazenamento. Ideal para vedar microplacas PCR, bem como outras microplacas.
  • Utilizada com um tapete de compressão, impede a contaminação cruzada
  • Gama de temperaturas de funcionamento: −40 a +104 °C
  • Cor: transparentes