Print…
VWR®, Película vedante e tapetes de selagem para placas PCR
Fornecedor: VWR Collection
732-0589EA 76.6 EUR
732-0589 732-0590
VWR®, Película vedante e tapetes de selagem para placas PCR
Vedantes Selos de microplaca
Transparent silicone mats fit most brands of 96-well PCR plates.
  • Sustainable design based on virgin resins
  • Can be cleaned and reused
  • Autoclavable at 121 °C
Concebidos para reduzir a evaporação durante a termociclagem de placas de 96 poços.