Print…
Película vedante, Axygen® AxySeal
Fornecedor: Corning
PCR-SP PCR-SP-S
732-7506EA 51.29 EUR
732-7506 732-7507
Película vedante, Axygen® AxySeal
Vedantes Selos de microplaca
Fabricada em poliéster e adesivo acrílico, aplicação uniforme e consistentemente, para eliminar o efeito de bordo em ensaios ELISA. Adequada para vedar placas de cultura de tecidos, para armazenamento a curto prazo e incubação, para transporte e contenção de soluções com riscos biológicos.
  • Ausência de efeito de bordo em ensaios ELISA
  • Gama de temperaturas de funcionamento de −40 a +104 °C