Print…
Película vedante respirável, Axygen®
Fornecedor: Corning
BF-400 BF-400-S
732-1027EA 98.72 EUR
732-1027 732-1028
Película vedante respirável, Axygen®
Vedantes Selos de microplaca
Película porosa, para vedar placas de cultura de PP e PS, placas de 96 e 384 poços, bem como outras placas de ensaio.
  • Permite um intercâmbio gasoso eficaz no cultivo celular e de bactérias, e impede a contaminação
  • Estão disponíveis embalagens esterilizadas