Print…
Conchas de medição
Fornecedor: VITLAB
39194 39294 39394 39494 39594 39694 39794 39894 39994
231-0326EA 5.5 EUR
231-0326 231-0327 231-2000 231-2001 231-2002 231-2003 231-2004 231-0218 231-2005
Conchas de medição
Conchas
De PP, branco. Com pontas serreadas e planas, e com pega reforçada.
  • Excelente resistência química, inquebráveis
  • Resistentes ao calor até 130 °C, autoclaváveis
  • A capacidade da colher está impressa na pega para facilitar a leitura