Print…
Colheres
Fornecedor: BOCHEM
8740 8741 8742 8743 8744 8745
231-1101EA 22.7 EUR
231-1101 231-1102 231-1103 231-1104 231-1105 231-1106
Colheres
Conchas
De aço inoxidável ¹⁸/₁₀, antimagnéticas, polidas por processo electrolítico.
  • Com pega plana
  • Resistentes à corrosão
  • Excelente resistência térmica