Print…
Cápsula com pega
Fornecedor: MORGAN ADVANCED MATERIALS HALD
L17/0 L17/000 L17/2 L17/4 L17/4/0
213-5903EA 58.6 EUR
213-5903 213-5902 213-5904 213-5905 213-5901
Cápsula com pega
Tabuleiros Panelas de laboratório
De porcelana vidrada. Com bico e pega de porcelana. Branca e vidrada, excepto no rebordo.
  • Excelente resistência química
  • Resistentes ao calor até 1000 °C
  • Baixa dilatação térmica
EN 60672-3 Group C100, Type C110
Certificações: EN 60672-3 Group C100, Type C110