Print…
Amostradores descartáveis, PowderThief
Fornecedor: Sampling Systems
300-2019EA 372 EUR
300-2019 SAMP8060H-503S 300-2030 300-2021 SAMP8060H-502S 300-2020 300-2031 300-2023 300-2022 300-2025 300-2024 300-2016 300-0530 300-2027 300-0531 300-2026 300-2018 300-2029 300-2028 300-2017
Amostradores descartáveis, PowderThief
Amostradores Amostradores descartáveis
Disposable samplers specially designed for powders and granules.
  • Sem risco de contaminação cruzada
  • Fabricados em salas brancas
  • Económicos - poupam tempo e dinheiro
Indicados para todas as áreas da indústria - Farmacêutica, alimentar, química, cosmética, biotecnologia. Disponíveis versões pré-esterilizadas.
Certificações: FDA conformity. BSE/TSE free. Full batch traceability, ATEX rated.