Print…
VWR®, Laboratory Stands
Fornecedor: VWR Collection
241-0090EA 131 EUR
241-0090 241-0091 241-0092 241-0093 241-0094 241-0095 241-0099 241-0100 241-0101
VWR®, Laboratory Stands
Suportes de retortas
Tripé (A) de ferro fundido, acabamento martelado em esmalte, com vareta de suporte de aço niquelado.
  • Threaded hole
  • Support rod (three lengths available with different diameters)
  • Robust, secure stand
- Orifício roscado
- Vareta de suporte (três comprimentos à escolha com vários diâmetros)
- Base robusta e segura
Base de suporte (B) de ferro fundido, pintada com acabamento martelado, vareta de suporte de aço pintada.
- Com vareta de suporte atarraxada excentricamente
- Base firme, antiderrapante
- Disponíveis em três tamanhos diferentes
- Robusta,Mais informação do produto