Print…
VWR®, Suportes H Grandes (B)
Fornecedor: VWR Collection
241-0116EA 491 EUR
241-0116 241-0117
VWR®, Suportes H Grandes (B)
Suportes de retortas
Suportes em H com vareta de aço revestido a níquel e placa de base de ferro fundido cinzento, marmoreado, de 420×400 mm.
  • O suporte em H tem uma placa de base ajustável
  • Concebidos para acomodar a vareta vertical em qualquer uma das três posições