Print…
Pés para varetas, Labomeca®
Fornecedor: VWR Collection
241-0137EA 222 EUR
241-0137 241-0136
Pés para varetas, Labomeca®
Suportes de retortas
Suportes de montagem para conjuntos Labomeca®.
  • Utilizados para fixar as varetas a um ponto imóvel do laboratório: chão, paredes, tecto, mesas, prateleiras e mobiliário
  • Fornecidos com parafusos para madeira, podem ser fixados mediante uma chave para parafusos de cabeça sextavada da Labomeca®
Fornecimento: Supplied with wood screw.