Print…
Placas de suporte
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
2012 2013 2014-2144 342012 342014 342015 2015
241-0366EA 81.9 EUR
241-0366 241-7175 USBE2014-2144 241-7101 241-7102 241-0348 USBE2015
Placas de suporte
Suportes de retortas
De aço inoxidável. Base firme, antiderrapante. Para uma grande variedade de utilizações. Com um orifício roscado M10 à frente e uma base ajustável.
  • Pés de borracha para um apoio firme
  • Superfícies lisas para fácil e rápida limpeza
  • Robustas
DIN 12892/55
Certificações: DIN 12892/55
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable