Print…
Tripés
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
2021 2022 2023 2020
241-0245EA 28.1 EUR
241-0245 241-0246 241-0341 241-0377
Tripés
Suportes de retortas
Aço, revestido a pó.
  • Com orifício roscado M10
  • Sem vareta de suporte
  • À prova de deslizamentos, os pés de borracha asseguram um apoio firme