Print…
Suportes universais de laboratório
Fornecedor: KARTELL
266 267
241-3215EA 108 EUR
241-3215 241-3216
Suportes universais de laboratório
Suportes de retortas
Bases de PP com varetas de aço cromado. Ideais para serem utilizadas como suportes para buretas, funis ou ampolas de decantação. Não recomendadas para cargas mais pesadas.
  • As varetas têm 250 mm de comprimento, 12 mm de diâmetro e podem ser aparafusadas umas às outras para atingir a altura pretendida
  • Modelo A: base com 300×150×15 mm com orifício central
  • Modelo B: base com 300×150×15 mm com orifício excêntrico
Informações de encomenda: cada encomenda inclui 2 varetas que medem 250×12 mm. As varetas adicionais podem ser encomendadas em separado.