Print…
Bases para suporte
Fornecedor: USBECK Laborgeräte
SET1 SET2
241-5121EA 302 EUR
241-5121 241-5122
Bases para suporte
Suportes de retortas
De aço inoxidável. Base firme, antiderrapante. Pode ser usada para uma vasta gama de equipamento, p.ex., agitadores, placas de aquecimento, etc.
  • Modelo A: consiste numa base, com 10 mm de espessura, 315x210 mm, e numa vareta de 800 mm de comprimento e 16 mm de diâmetro
  • Modelo B: consiste numa base, com 10 mm de espessura, 315x210 mm, e numa vareta de 1000 mm de comprimento e 16 mm de diâmetro
  • Robustas, firmes, resistentes à corrosão
  • Com três pés fixos e um pé ajustável
  • Orifício roscado excêntrico