Print…
VWR®, Elevadores para laboratório
Fornecedor: VWR Collection
245-1222EA 164 EUR
245-1222 245-1223 245-1220 245-1221 245-1228 245-1227 245-1226
VWR®, Elevadores para laboratório
Elevadores para laboratório
Gama de plataformas elevatórias de alta qualidade, estáveis e económicas, para grande variedade de utilizações. Com plataformas de aço inoxidável mate com movimento suave do mecanismo de alumínio. Pés de borracha asseguram um suporte estável.
  • Botão de ajuste da altura ergonomicamente desenvolvido para uma utilização simples
  • Disponível em diferentes tamanhos da plataforma
  • Com orifício M10 para veio de retorta (exceto 245-1220)