Print…
Varetas de suporte, não roscadas
Fornecedor: VWR Collection
241-0069EA 68.8 EUR
241-0069 241-0072 241-0075 241-0085 241-0086 241-0087
Varetas de suporte, não roscadas
Varetas de retorta
Ocas, de aço inoxidável.
  • Excelente resistência química
  • Duráveis e ocas, para reduzir o peso em estruturas de suporte