Print…
VWR®, Suporte de Funil
Fornecedor: VWR Collection
241-0105EA 93.2 EUR
241-0105 241-0106
VWR®, Suporte de Funil
Suportes de retortas
De PP branco.
  • Noz de aço inoxidável para varetas até 12 mm de diâmetro
  • Resistente a ácidos