Print…
Fechos de abertura rápida, para ligações de rebordo plano, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
290713407 290714609 290715108 290715708 290716104
SCOT290713407EA 66.6 EUR
SCOT290713407 201-1318 201-0193 201-0194 SCOT290716104
Fechos de abertura rápida, para ligações de rebordo plano, DURAN®
Pinças /Clamps Pinças de uso geral
De aço inoxidável.
  • Montagem e desmontagem fáceis e simples
  • Com três segmentos de apoio
  • Abertura rápida
Para unir os recipientes de reacção às respectivas tampas.