Print…
O-rings para rebordos planos, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
292223406 292224608 292226103 292225107 292225707
273-0161EA 48.4 EUR
273-0161 201-0162 273-0165 201-0163 201-0164
O-rings para rebordos planos, DURAN®
Vedantes Sealing Rings
Núcleo de silicone revestido a FEP, encarnado.
  • Garantia de vedação das juntas muito boa
  • Resistentes a temperaturas entre −200 e +200 °C
  • Excelente resistência química
O-rings para rebordos planos com ranhura.