Print…
O-rings para rebordos planos, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
292254602 292255701 292256106 292255101 292253409
201-0160EA 17.2 EUR
201-0160 201-0161 SCOT292256106 SCOT292255101 201-0159
O-rings para rebordos planos, DURAN®
Vedantes Sealing Rings
De silicone (VMQ), transparente.
  • Garantia de vedação das juntas muito boa
  • Resistentes ao calor, suportando temperaturas de −50 a +200 °C
  • Boa resistência química
O-rings para rebordos planos com ranhura.