Print…
Tampas com rebordo plano, de 4 tubuladuras, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
243923406 243924608 243924702 243925107 243925707 243925801 243925904 243926009 243964603
273-0131EA 284 EUR
273-0131 201-0133 201-0134 201-0130 201-0135 201-0136 201-0137 201-0138 273-0132
Tampas com rebordo plano, de 4 tubuladuras, DURAN®
Tampas Reaction Vessel Lids
DURAN®, vidro borossilicato 3.3, transparente.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
For vacuum use. Flat flange (DN). Straight centre socket with NS 29/32 or NS 45/40. Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar.