Print…
Balões de reacção com rebordo plano, DURAN®
Fornecedor: DWK Life Sciences
243956303 243957102 243957608 243958604 243959103 243998608 243999107 243977301
201-0377EA 196 EUR
201-0377 201-0378 201-0379 201-0380 SCOT243959103 SCOT243998608 SCOT243999107 SCOT243977301
Balões de reacção com rebordo plano, DURAN®
Recipientes para reacção Recipientes de reacção, balões
DURAN® borosilicate glass 3.3, clear.
  • Excelente resistência química
  • Resistência a altas temperaturas
  • Dilatação térmica mínima, conferindo resistência relativamente elevada às variações de temperatura
With flat flange (DN 100) with groove for vacuum seal. Maximum operating pressure at 250 °C: 1,0 bar for 2000, 4000 and 6000 ml; 0,5 bar for 10000 ml.
Important: At a maximum operating temperature of 250 °C and at permissible operating pressure, the temperature difference in the glass wall of the flat flange reaction vessels may not exceed 30 °C.
Atenção: Importante: a uma temperatura máxima de 250 °C e à pressão de operação permitida, a diferença de temperatura das paredes de vidro dos balões de reacção com rebordo plano não pode exceder os 30 °C.